Wichtige Dokumente
T9073
3-Piperazino-benzotrifluorid
analytical standard, 96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
96%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.521 (lit.)
Dichte
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16/h1-3,8,15H,4-7H2
InChIKey
KKIMDKMETPPURN-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Chrnb2(54239) , Htr1a(24473)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)