Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 260,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
132-136 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1nc[nH]n1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-4-1-5-6-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
InChI key
LJVQHXICFCZRJN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 132-136 °C | mp 225-230 °C (dec.) (lit.) | mp 186-190 °C (lit.) | mp 17 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form - | form - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group chloro, carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?