Merck
T1200000
Thiopental
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Thiopental, 5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbitursäure, Thiopenton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
API-Familie
thiopental
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=S)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O2S/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
InChIKey
IUJDSEJGGMCXSG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Thiopental EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bożena Bądzyńska et al.
Pharmacological reports : PR, 66(5), 856-861 (2014-08-26)
Activation of angiotensin AT2 receptors (AT2R) counteracts vasoconstrictor effects of AT1R stimulation and contributes to blood pressure control. We examined effects on mean arterial pressure (MAP) and renal hemodynamics of LKP, a tripeptide fragment of novokinine, an established AT2R agonist.
Cecilia Lindgren et al.
Neurocritical care, 17(3), 367-373 (2012-08-31)
Non-convulsive seizures (NCSZ) can be more prevalent than previously recognized among comatose neuro-intensive care patients. The aim of this study was to evaluate the frequency of NCSZ and non-convulsive status epilepticus (NCSE) in sedated and ventilated subarachnoid hemorrhage (SAH) patients.
Tark Purtuloğlu et al.
The journal of ECT, 29(1), 37-40 (2013-02-05)
To compare propofol and sodium thiopental as anesthetic agents for electroconvulsive therapy (ECT) in major depression with respect to clinical effect. Participants were composed of 96 patients with depression who were administered either propofol or sodium thiopental as an anesthetic
Chadi G Abdallah et al.
The journal of ECT, 28(3), 157-161 (2012-08-01)
Studies now provide strong evidence that the N-methyl-D-aspartate receptor antagonist ketamine possesses rapidly acting antidepressant properties. This study aimed to determine if a low dose of ketamine could be used to expedite and augment the antidepressant effects of electroconvulsive therapy
Colleen K Loo et al.
Journal of affective disorders, 142(1-3), 233-240 (2012-08-04)
Preliminary evidence suggests that the use of ketamine during electroconvulsive therapy (ECT) may be neuroprotective against cognitive impairment and have synergistic antidepressant effects. This study tested whether the addition of ketamine reduced cognitive impairment and enhanced efficacy over a course