STS0002
TERGITOL™ 15-S-40
Non-ionic surfactant
Synonym(e):
Secondary alcohol ethoxylate 41 EO
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
laboratory grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
non-ionic
Form
solid
Mol-Gew.
~1,960 g/mol
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1314 ppm (25°C)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 43 °C
Löslichkeit
water: freely soluble (some compositions may form gels)
Dichte
1.059 g/mL at 55 °C
HLB
18
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Emulsion stabilizer
- Provides freeze/thaw & ionic stability
- Electrolyte solubility
- Good handling properties
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)