Fortfahren mit
S8282
Natriumphosphat
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
mono-Natriumphosphat, Mononatriummonophosphat, Natriumdihydrogenphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 274,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.98
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070208
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-449-2
MDL number:
€ 274,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.1% Insoluble matter
pH
4.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.2%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.2 at 260 in H2O at 1 M, ≤0.2 at 280 in H2O at 1 M
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Evaluation of a Novel Enteral Phosphorus Therapy with Enteral Nutrition during a National Intravenous Sodium Phosphate Shortage.: Monobasisches Natriumphosphat wurde als enteraler Phosphorzusatz evaluiert, der eine sinnvolle Alternative bei intravenösem Phosphatmangel darstellt und die klinische Ernährung bei der Patientenversorgung verbessert (Harris et al., 2024).
  • Two chromatographic methods for determination of cytarabine and dexamethazone; two co-administered drugs for the treatment of leukemia: green analytical perspective.: Monobasisches Natriumphosphat wurde als Puffermittel bei chromatographischen Methoden verwendet, um die umweltfreundliche analytische Bestimmung von Leukämiemedikamenten zu verbessern und zu nachhaltigen Analyseverfahren beizutragen (Magdy et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71496S3139S5011
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
form
powder
form
crystals
form
solid
form
powder
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
H2O: complete 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
pH
4.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumphosphat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf