If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
€ 131,00
€ 248,00
€ 367,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
grade
Molecular Biology
assay
≥98.5% (titration)
form
powder
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubility
H2O: 100 mg/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤40 ppm
cation traces
Fe: ≤20 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
Quality Level
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.5% (titration) | assay ≥99.0% | assay - | assay 98-100.5% (calc. to the dried substance) |
| grade for molecular biology | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form powder | form powder or crystals | form liquid | form powder |
| pH 8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water) | pH 8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water) | pH 8.8-9.4 (25 °C, 0.5 M in H2O) | pH 8.4-9.6 (20 °C, 1%) |
Application
- Electrospraying of Bio-Based Chitosan Microcapsules Using Novel Mixed Cross-Linker: Experimental and Response Surface Methodology Optimization.: Diese Studie wurde in Materials veröffentlicht und untersucht den Einsatz von dibasischem Natriumphosphat als Vernetzungsmittel bei Elektrospray-Verfahren mit Chitosan-Mikrokapseln. Die Studie unterstreicht die Bedeutung der chemischen Substanz bei der Prozessoptimierung der Mikroverkapselung für potenzielle biomedizinische Anwendungen (Uko et al., 2022).
- Compound treatment of thiolated citrus high-methoxyl pectin and sodium phosphate dibasic anhydrous improved gluten network structure.: Dieser Artikel aus Food Chemistry zeigt, wie dibasisches wasserfreies Natriumphosphat die Netzstruktur von Gluten verbessert, wenn es mit thioliertem Citruspektin mit hohem Methoxylgehalt kombiniert wird, was Anwendungen in der Lebensmittelwissenschaft und Ernährung nahelegt (Chen et al., 2023).
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
TRI Reagent ist ein einstufiges RNA-Isolierungsreagens, das die gleichzeitige Isolierung von DNA, RNA und Protein ermöglicht. In diesem Protokoll werden die Probenvorbereitung sowie die Extraktion verschiedener Proben und die Fehlerbehebung beschrieben.
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf