S5020
Silberverstärkungslösung A
liquid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Silberverstärkungslösung A,
Form
liquid
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)