Wichtige Dokumente
S2567
Natronlauge
volumetric, 1.0 M NaOH (1.0N)
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
volumetric
Konzentration
1.0 M NaOH (1.0N)
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)