Merck
S1299
Supelco
Saccharose-Testreagenz
for use with enzymatic assay kit SCA20
Größe auswählen
1 VIAL
€ 78,30
€ 78,30
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
€ 78,30
About This Item
UNSPSC-Code:
12164500
NACRES:
NA.84
€ 78,30
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
chemische Klasse(n) des Analyten
sugars (sucrose)
Methode(n)
photometry: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
general analytical
Lagertemp.
2-8°C
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)