Fortfahren mit
RDD031
MES Heminatriumsalz
free-flowing, Redi-Dri™, ≥98%
Synonym(e):
2-Morpholino-ethansulfonsäure Heminatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4S·0.5Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.73
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Redi-Dri™
Quality Segment
assay
≥98%
quality
free-flowing
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
InChI key
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
Features and Benefits
  • Redi-Dri™ packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDD030H7637H9897
description
free-flowing, Redi-Dri™, ≥98%
description
free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
description
≥99% (titration)
description
dry powder
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
≥99% (titration)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
Redi-Dri™
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
-
quality
free-flowing
quality
free-flowing
quality
-
quality
-
useful pH range
5.5-6.7
useful pH range
5.5-6.7
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
pKa 
6.1
pKa 
6.1
pKa 
7.5
pKa 
7.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES Heminatriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)