Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.30
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
dry powder
Quality Segment
pH
7.0-8.0
useful pH range
6.8-8.2
pKa
7.5
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Packaging
foil pouches
Preparation Note
Contents of each pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M sodium HEPES buffer, pH 7.5 at 25 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES Heminatriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?