R0145010
Ramipril-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S,3aS,6aS)-1-[(S)-2-[[(S)-1-[(Methylethoxy)-carbonyl]-3-phenylpropyl]-amino]-propanoyl]-octahydrocyclopenta[b]pyrrol-2-carbonsäure, Ramipril-isopropylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ramipril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N2([C@@H]3[C@H](C[C@H]2C(=O)O)CCC3)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)OC(C)C)C
InChI
1S/C24H34N2O5/c1-15(2)31-24(30)19(13-12-17-8-5-4-6-9-17)25-16(3)22(27)26-20-11-7-10-18(20)14-21(26)23(28)29/h4-6,8-9,15-16,18-21,25H,7,10-14H2,1-3H3,(H,28,29)/t16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
WJWHJJCWHNPKTH-MQBSTWLZSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
266.0 °F
Flammpunkt (°C)
130.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)