Merck
QBD10594
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®24-MAL
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
25 MG
€ 393,00
500 MG
€ 2.460,00
€ 393,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 393,00
500 MG
€ 2.460,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C76H122N4O29
Molekulargewicht:
1555.79
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
€ 393,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
InChIKey
ABMCAJWJYKSVIS-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
DBCO-dPEG®24-MAL can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-free "click" chemistry with the DBCO and reaction of the maleimide with a free thiol.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)