Merck
QC3163
Supelco
Spurenmetalle 1 in Meerwasser – Gesamtvolumen
certified reference material
Größe auswählen
500 ML
€ 91,00
€ 91,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 91,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 91,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC QCI-3034-1
Konzentration
in H2O
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)