Merck
QC3060
Supelco
Anionen – Gesamtvolumen
certified reference material
Größe auswählen
500 ML
€ 91,70
€ 91,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 91,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 91,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC QCI-3051
Konzentration
in H2O
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wurde gemäss den Normen ISO Guide 34:2009 und ISO/IEC 17025:2005 produziert und zertifiziert. Alle Informationen über die Anwendung dieses CRM können auf dem Analysenzertifikat gefunden werden. Das Zertifikat ist elektronisch verfügbar unter: http://www.sigma-aldrich.com.
Angaben zur Herstellung
The PT sample has been autoclaved for preservation. The sample loses preservation when opened.
The sample must be stored at 4 degrees Celsius.
This sample is a whole volume sample, no dilutions required.
Sample preparation
The sample is a whole volume sample, ready for analysis.
Analyze within 28-days of opening.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Analyt
Beschreibung
    Bromide 1 - 10 mg/L
    Chloride 35 - 275 mg/L
    Fluoride 0.4 - 4 mg/L
    Nitrate a N 2 - 25 mg/L
    Nitrate a NO3 1 - 200 mg/L
    Nitrite as N 0.4 - 4 mg/L
    Nitrite a NO2 0 - 100 mg/L
    Orthophosphate as P 0.5 - 5.5 mg/L
    Sulfate 5 - 125 mg/L
    Total nitrate + nitrite as N 2.5 - 25 mg/L
    Alle anzeigen (10)
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1