Fortfahren mit
Q2125
Chinaldin
analytical standard, ≥90% (GC)
Synonym(e):
2-Methyl-chinolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 238,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-085-1
Beilstein/REAXYS Number:
110309
MDL number:
€ 238,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.612 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.), 248 °C (lit.)
mp
−9-−3 °C (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
InChI key
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Q262622550A79000
Chinaldin analytical standard, ≥90% (GC)
Supelco
Q2125
Chinaldin
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
assay
≥90% (GC)
assay
-
assay
≥95.0% (GC)
assay
98%
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
-
mp
−9-−3 °C (lit.)
mp
-
mp
−9-−3 °C (lit.)
mp
162-166 °C (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.), 248 °C (lit.)
bp
-
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.), 248 °C (lit.)
bp
333 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chinaldin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)