Merck
PSRI03K
Brechungsindex-Standard bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
Nominal RI Value 1.4023 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Größe auswählen
5 X 10 ML
€ 406,00
€ 406,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 X 10 ML
€ 406,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 406,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)