Fortfahren mit
PSRI09
Brechungsindex-Standard bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
Nominal RI Value 1.5440 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
quality
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PSRI09KPSRI08KPSRI07K
description
Nominal RI Value 1.5440 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
description
Nominal RI Value 1.5440 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
description
Nominal RI Value 1.5349 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
description
Nominal RI Value 1.4941 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
quality
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
quality
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
quality
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
quality
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F
flash_point_c
79 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)