Direkt zum Inhalt
PSRI06
Brechungsindex-Standard bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
Nominal RI Value 1.4573 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
quality
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)