Wichtige Dokumente
PHR3534
Methyl-Octanoat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Caprylsäuremethylester, Methylcaprylat, Methyloctanoat, Octansäuremethylester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1424255
API-Familie
methyl caprylate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
bp
193-194 °C (lit.)
Dichte
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)