PHR3349
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
HFP, Hexafluorisopropanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1612594
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 0.5 mL
Brechungsindex
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4 °C (lit.)
Dichte
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChIKey
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)