PHR3017
Ipratropiumbromid-verwandte Verbindung A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
(1R,3r,5S,8r)-3-Hydroxy-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-bromid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1347518
API-Familie
ipratropium
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 25 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Br-].[N+]1(C2CCC1CC(C2)O)(C(C)C)C
InChI
1S/C11H22NO.BrH/c1-8(2)12(3)9-4-5-10(12)7-11(13)6-9;/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
YKNOMJKDKYEKDF-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)