PHR2866
Fluorouracil-verwandte Verbindung B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Isobarbitursäure, 2,4,5-Trihydroxy-pyrimidin, 5-Hydroxy-uracil
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1279021
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
fluorouracil
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
InChIKey
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)