Wichtige Dokumente
PHR1646
2-Chlor-N,N-diethylethylamin -hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Chlor-triethylamin -hydrochlorid, 2-Diethylamino-ethylchlorid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1027380
API-Familie
amiodarone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
mp (Schmelzpunkt)
208-210 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCN(CC)CCCl
InChI
1S/C6H14ClN.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1H
InChIKey
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Amiodarone is an antiarrhythmic agent used for the prophylaxis and treatment of ventricular arrhythmias and atrial fibrillation.[1]
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)