Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 206,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CO2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-307-7
Beilstein/REAXYS Number:
1103245
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description tested according to Ph. Eur. | description ≥99% | description tested according to Ph. Eur. | description tested according to Ph. Eur. |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 95-98 °C (lit.) | mp 95-98 °C (lit.) | mp - | mp 125-128 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form crystals | form solid |
| application(s) research use (small molecule) | application(s) - | application(s) research use (small molecule) | application(s) research use (small molecule) |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency tested according to Ph. Eur. | agency tested according to Ph. Eur. |
| Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information - | Gene Information rat ... Ar(24208) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxybenzoesäure-propylester
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
356.0 °F
flash_point_c
180 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?