Merck
PHL89566
Aristolochiasäure II
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Aristolochinsäure B
Größe auswählen
10 MG
€ 279,00
€ 279,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 279,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H9NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 279,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C1=C2C([N+]([O-])=O)=CC3=CC=CC=C3C2=C4OCOC4=C1)=O
InChI
1S/C16H9NO6/c18-16(19)10-6-12-15(23-7-22-12)14-9-4-2-1-3-8(9)5-11(13(10)14)17(20)21/h1-6H,7H2,(H,18,19)
InChIKey
MEEXETVZNQYRSP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 Inhalation - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3