Fortfahren mit
A9451
Aristolochiasäure I Natriumsalz
powder, ≥97%
Synonym(e):
Aristolochic acid sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 439,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H10NNaO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
233-463-4
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Na+].COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C([O-])=O
InChI
1S/C17H11NO7.Na/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13;/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI key
BQVOPWJSBBMGBR-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Component of some Chinese herbal medicines, and responsible for their nephrotoxicity. Prodrug activated by reduction of the nitro group to an amine, which forms cytotoxic DNA adducts.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O2751O0136C4945
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98%
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)