Merck
PHL89236
Kaempferol-3,4′-diglucosid-7-rhamnosid
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 960,00
€ 960,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 960,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H40O20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
756.66
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 960,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)C3=C(C(=O)c5c(cc(cc5O)O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)O3)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO
InChIKey
IJQUDJBAKAHEBK-JJLUDLTESA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)