Wichtige Dokumente
PHL83330
Cimigenol-3-β-D-xylosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Cimicifugolxylosid, Cimigenosid, Cimigosid
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)O)OC2C([C@H]3[C@@]4([C@]5(C4)CC[C@]6([C@@](CC7OC8(OC(C9(OC98)C)O)C[C@H](C76)C)(C5=CC3)C)C)CC2)(C)C
InChI
1S/C35H52O9/c1-17-13-35(27-32(6,43-27)28(39)44-35)42-19-14-31(5)21-8-7-20-29(2,3)22(41-26-25(38)24(37)18(36)15-40-26)9-10-33(20)16-34(21,33)12-11-30(31,4)23(17)19/h8,17-20,22-28,36-39H,7,9-16H2,1-6H3/t17-,18-,19?,20+,22?,23?,24+,25-,26+,27?,28?,30-,31+,32?,33-,34+,35?/m1/s1
InChIKey
GQLUAQZLAZUHEL-NKMZKCBCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)