Wichtige Dokumente
P57506-M
Pyridin
reagent grade, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
2.72 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
899 °F
Expl.-Gr.
12.4 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.1% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
pH-Wert
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−42 °C (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChIKey
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ligand-Modulated Nuclearity and Geometry in Nickel(II) Hydrazone Complexes: From Mononuclear Complexes to Acetato- and/or Phenoxido-Bridged Clusters: Forschung zur Verwendung von Pyridin und seinen Derivaten zur Kontrolle der Nuklearität und Koordinierungsgeometrie in Nickel(II)-Komplexen, was für die Entwicklung metallorganischer Gerüste und katalytischer Stellen von entscheidender Bedeutung ist (Vrdoljak et al., 2023).
- Non-palindromic (C^C^D) gold(III) pincer complexes are not accessible by intramolecular oxidative addition of biphenylenes - an experimental and quantum chemical study: Studie zur Untersuchung der Einschränkungen pyridinhaltiger Liganden bei der Stabilisierung reaktiver Gold(III)-Komplexe, die Einblicke in die elektronischen Eigenschaften und Stabilitätsherausforderungen liefert (Feuerstein & Brecher, 2021).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)