Wichtige Dokumente
P2100000
Piperazinhydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Piperazin Hexahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
0.8 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
piperazine
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
145-156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-44 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
InChIKey
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)