Merck
NISTRM8541
USGS24 Graphit (Kohlenstoffisotope in Graphit)
NIST® RM 8541
Synonym(e):
Graphit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Isotopenreinheit
 13C
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
3652-3697 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Isotopes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1