Merck
NISTRM8323
Hefeprotein-Extrakt
NIST®RM 8323
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total protien content
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)