NIST917C
D-Glucose (Dextrose)
NIST® SRM® 917C
Synonym(e):
D-(+)-Glukose, Dextrose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Allgemeine Beschreibung
SRM 917C_cert SRM 917C _SDS
Sonstige Hinweise
D-Glucose(Dextrose)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)