NIST8820
Scanning Electron Microscope Scale Calibration Artifact
NIST®SRM®
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
chips
Verpackung
pkg of 1 g (20mm x 20mm chip)
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
electron microscopy: suitable
Anwendung(en)
semiconductor
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Si]
InChI
1S/Si
InChIKey
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SRM 8820_cert
SRM 8820 _SDS
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)