Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 50,80 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=C([2H])C([2H])=C(C(CCCN2CCC(O)(C3=CC=C(Cl)C=C3)CC2)=O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2/i3D,4D,9D,10D
InChI key
LNEPOXFFQSENCJ-AKPGVGPLSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?