Merck
NIST8398
Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment (Daughter of Utah/European Ancestry) (HG-001)
NIST®SRM®
Größe auswählen
10 EA
€ 3.630,00
€ 3.630,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 3.630,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 3.630,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Hersteller/Markenname
NIST®
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)