Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352208
Form:
liquid
Storage temp.:
2-8°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
2-8°C
General description
Genomische DNAs sind hochgradig aufgereinigte Präparate genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht aus einer Vielzahl von Organismen. Das Isolationsprotokoll minimiert die Scherung und entfernt Verunreinigungen, die enzymatische Verfahren hemmen. Die genomische DNA von Novagen ist für die genomische Analyse (einschließlich PCR) und den Aufbau von Genbibliotheken geeignet. Mindestens 90 % der DNA haben eine Größe von mehr als 100 kbp, wie durch CHEF-Gelelektrophorese analysiert wurde (>50 kbp für S. cerevisiae). Es wird keine Hemmung der Restriktionsenzymaktivität beobachtet und die DNA ist frei von kontaminierender RNA und Protein. Die DNA wird in 10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 1 mM EDTA (TE) geliefert. Pipettieren Sie mit einer breiteren Pipettenspitze, um die Scherung zu minimieren.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c