Merck
NIST2658A
Sauerstoff in Stickstoff
NIST SRM 2658a, nominal 10% mol/mol
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of cylinder
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Oxygen (O)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Trace Components, Water (H2O), Argon (Ar), Hydrocarbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)