Merck
IRMMIFCC467
Haemoglobin HbA0 (nicht-glykolysiert)
IRMM®, certified reference material
Synonym(e):
Haemoglobin isolated from whole blood
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−70°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMMIFCC467
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)