Merck
IRMM651
Zink 64Zn-Lösung (zertifiziert für Isotopenhäufigkeits-Bestimmung)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
 64Zn
Hersteller/Markenname
JRC
Konzentration
0.5 M in nitric acid
Format
single component solution
Massenverschiebung
depleted
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM651
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)