Fortfahren mit
IRMM652
Zink 64Zn-Lösung (zertifiziert für Isotopenhäufigkeits-Bestimmung)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid, enriched
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
IRMM®
isotopic purity
 64Zn
manufacturer/tradename
JRC
concentration
0.5 M in nitric acid
format
single component solution
mass shift
depleted
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IRMM651IRMM007IRMM621
description
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid, enriched
description
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
description
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
description
IRMM®, certified reference material, 1 M in nitric acid
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
concentration
0.5 M in nitric acid
concentration
0.5 M in nitric acid
concentration
0.5 M in nitric acid
concentration
1 M in nitric acid
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
isotopic purity
 64Zn
isotopic purity
 64Zn
isotopic purity
 64Zn
isotopic purity
 111Cd
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)