Wichtige Dokumente
H162
m-Hydroxybenzoylecgonin
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@H](C2)OC(=O)c3cccc(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19NO5/c1-17-10-5-6-12(17)14(15(19)20)13(8-10)22-16(21)9-3-2-4-11(18)7-9/h2-4,7,10,12-14,18H,5-6,8H2,1H3,(H,19,20)/t10-,12+,13-,14+/m0/s1
InChIKey
XCJJCRPRQYXLRE-AHLTXXRQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)