Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,10 |
Über diesen Artikel
form
fine powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- as a constituent during the preparation of TEX buffer
- as a media to maintain potato suspension and callus cultures
- as a media in the primary-node transformation method
Preparation Note
Media Formulation
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description fine powder, suitable for plant cell culture | description powder, suitable for plant cell culture | description powder, suitable for plant cell culture | description 10 ×, liquid, suitable for plant cell culture |
| form fine powder | form powder | form powder | form liquid |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?