Über diesen Artikel
vapor pressure
0.4 hPa ( 110 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>250 °C
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
284 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
190 °C
transition temp
flash point 195 °C
solubility
16 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]c1ccc(cc1)[O-]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI key
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Application
<li><strong><strong>Fortschritte in der photothermischen und plasmonischen Katalyse:</strong></strong> 4-Aminophenol wird häufig als wichtige chemische Vorstufe bei der Herstellung von Konservierungsmitteln, Medikamenten, Trocknungsmitteln und fotografischen Entwicklern verwendet (Li et al., 2024).</li>
</ul>
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminophenol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8004211000 | 04022536358857 |
| 8004210005 | 04022536358833 |
| 8004210250 | 04022536358840 |
| 8004219050 | 04022536358864 |