Merck
F0040010
Fenbendazol-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Carbendazim, BCM, Methyl-2-benzimidazolcarbamat, Methyl-benzimidazol-2-ylcarbamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.19
Beilstein:
649044
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fenbendazole
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
InChIKey
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Fenbendazole impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Christoph Thalhammer et al.
Nephrology (Carlton, Vic.), 20(2), 91-95 (2014-10-28)
Haemodynamic stability of patients during haemodialysis (HD) sessions is of pivotal importance and accurate determination of dry weight remains a challenge. Little information is available about central venous and aortic pressure during dialysis. In this pilot study we used a
Jae-Ran Lee et al.
Human mutation, 36(1), 69-78 (2014-09-30)
KIF1A is a neuron-specific motor protein that plays important roles in cargo transport along neurites. Recessive mutations in KIF1A were previously described in families with spastic paraparesis or sensory and autonomic neuropathy type-2. Here, we report 11 heterozygous de novo
Wojciech Dabrowski et al.
Clinical nephrology, 82(1), 41-50 (2014-06-03)
To analyze the effect and the time course of continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) with net ultrafiltration (UF) on intra-abdominal pressure (IAP) body fluid volumes in septic shock patients with acute kidney injury (AKI). Patients were studied at baseline and after
D K Bayer et al.
Clinical and experimental immunology, 178(3), 459-469 (2014-07-22)
In areas without newborn screening for severe combined immunodeficiency (SCID), disease-defining infections may lead to diagnosis, and in some cases, may not be identified prior to the first year of life. We describe a female infant who presented with disseminated
Ismail Kocyigit et al.
Peritoneal dialysis international : journal of the International Society for Peritoneal Dialysis, 34(7), 781-790 (2014-01-05)
In this study our aim was to evaluate the relationship between degree of fluid status and arterial stiffness measured by pulse wave velocity (PWV) in peritoneal dialysis (PD) patients. Fluid status was determined by different methods including fluid overload measured