Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 210,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
chemicals and industrial polymers
format
matrix material
Analysis Note
please visit the JRC webpage
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description BCR®, certified reference material | description BCR®, certified reference material | description BCR®, certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) chemicals and industrial polymers | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| agency ERM® | agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® |
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
281.5 °F
Flammpunkt (°C)
138.6 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1306-23-6 + 13765-19-0 + 1314-41-6 + 1327-53-3
1327-53-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?