Fortfahren mit
ERMEC680M
Polyethylen (niedriger Elementgehalt)
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 223,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
chemicals and industrial polymers
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMEC681MBCR320RBCR701
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
application(s)
chemicals and industrial polymers
application(s)
chemicals and industrial polymers
application(s)
environmental
application(s)
environmental
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
BCR®
agency
BCR®
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1306-23-6 + 13765-19-0 + 1314-41-6 + 1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)