Fortfahren mit
ERMAE641
Chlor 35Cl (zertifiziert für Isotopenhäufigkeits-Bestimmung)
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
isotopic purity
 35Cl
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMAE649ERMAE701ERMAE640
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
isotopic purity
 35Cl
isotopic purity
 205Tl
isotopic purity
 40Ca
isotopic purity
 202Hg
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. In what chemical formula are the Cl isotopes available, Pure Cl2 or apart from NaCl, a chemical such as chloroform?
    1 answer
    1. This reference material was prepared by dissolving sodium chloride (NaCl) from NIST-SRM 975 Isotopic Standard for Chlorine in distilled and subboiled water. The chlorine amount content was certified using high-precision argentometric coulometric titration.