Merck
ERMAE701
Calcium 41Ca / 40Ca (zertifiziert für Isotopenhäufigkeits-Bestimmung)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Isotopenreinheit
 40Ca
Hersteller/Markenname
JRC
Format
neat
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMAE701
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)